Learn More
Octanoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Ethyl octanoate |
| Point de fusion | -47°C |
| Densité | 0.872 |
| Point d’ébullition | 206°C to 208°C |
| Point d’éclair | 79°C (174°F) |
| Odeur | Ester-like |
| Formule linéaire | CH3(CH2)6CO2CH2CH3 |
| Indice de réfraction | 1.417 |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 14,3778 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion