Learn More
Palmitate d'éthyle, 1 mg/ml dans l'acétonitrile, Lipomed
Code produit 30459793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459793 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459793 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMFAE14511LA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Palmitate d'éthyle, 1 mg/ml dans l'acétonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylpalmitate
CAS 628-97-7
Noms d’analytes ou de composants Ethylpalmitate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H36 O2
Concentration 1 mg/mL
Synonyme Ethyl Palmitate, Hexadecanoic acid ethyl ester
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Nom IUPAC Hexadécanoate d’éthyle
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Quantité 1 mL
Poids de la formule 284,2715 g/mol