Learn More
Parahydroxybenzoate d'éthyle, LoGiCal
Code produit 30458881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458881 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458881 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0498.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Parahydroxybenzoate d'éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 120-47-8
Noms d’analytes ou de composants Ethyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Formule InChI InChI=1 S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10 H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate d'éthyle
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Quantité 10 mg
Poids de la formule 166,063 g/mol