Learn More
Parahydroxybenzoate d'éthyle, Mikromol™
Code produit 17957484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17957484 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17957484 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0498.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Parahydroxybenzoate d'éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 120-47-8
Noms d’analytes ou de composants Ethyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Quantité 250 mg
Poids de la formule 166,063 g/mol