Learn More
Phénylacétate d’éthyle, 99 %,Thermo Scientific Chemicals
CAS: 101-97-3 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Marque: Thermo Scientific Acros 148430050
| Quantité | 5 g |
|---|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
| 101-97-3 | |
| 164.20 | |
| 2-phénylacétate d’éthyle |
| C10H12O2 | |
| DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N | |
| CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1 |
Spécification
| Ethyl phenylacetate | |
| -29.0°C | |
| 226.0°C | |
| 99% | |
| C10H12O2 | |
| 1.4970 to 1.4990 | |
| 09, 434 | |
| 1.03 | |
| DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-phénylacétate d’éthyle | |
| 164.2 |
| 101-97-3 | |
| 1.0300 g/mL | |
| 102°C | |
| Flacon en verre | |
| C6H5CH2CO2C2H5 | |
| 5 g | |
| 15, 3893 | |
| Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and diethyl ether, soluble in chloroform | |
| CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1 | |
| 164.20 |
Sécurité et traitement
- Ethyl phenylacetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl phenylacetate