Learn More
Malonate d’éthyle potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10162951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10162951
Marque: Thermo Scientific Acros 248080250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6148-64-7 | C5H7KO4 | 170.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6148-64-7
Formule moléculaire C5H7KO4
Poids moléculaire (g/mol) 170.2
Numéro MDL MFCD00035603
Clé InChI WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
CID PubChem 3446434
Nom IUPAC Potassium ; 3-éthoxy-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl potassium malonate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 200.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire KOOCCH2COOC2H5
Quantité 25 g
Beilstein 02,III,1609
Fieser 15,156
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.53g/L (25°C)
Poids de la formule 170.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl potassium malonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.