Learn More
Propiolate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10667262 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 10667262
Marque: Thermo Scientific Acros 118900050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-47-2 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-47-2
Formule moléculaire C5H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 98.10
Numéro MDL MFCD00009184
Clé InChI FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl propiolate, ethyl acetylenecarboxylate, 2-propynoic acid, ethyl ester, propiolic acid ethyl ester, ethyl propynoate, ethoxycarbonyl acetylene, ethyl 2-propynoate, propiolic acid, ethyl ester, unii-w235g5u52s, propynoic acid ethyl ester
CID PubChem 12182
ChEBI CHEBI:51740
Nom IUPAC prop-2-ynoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl propiolate
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9680g/mL
Point d’ébullition 120°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽CCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4110 to 1.413
Quantité 5 g
Beilstein 02, 477
Merck Index 15, 3898
Gravité spécifique 0.968
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide