Learn More
Propionate d’éthyle, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10367510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10367510
Marque: Thermo Scientific Acros 150500250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-37-3
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00009308
Clé InChI FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
CID PubChem 7749
ChEBI CHEBI:41330
Nom IUPAC propanoate d’éthyle
SMILES CCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl propionate
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -73°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8870g/mL
Point d’ébullition 99°C
Point d’éclair 12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CO2C2H5
Indice de réfraction 1.3830 to 1.387
Quantité 25 mL
Beilstein 02, 240
Fieser 01,385
Merck Index 15, 3899
Gravité spécifique 0.887
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L water (15°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and propylene glycol
Viscosité <1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide