Learn More
(R)-3-hydroxybutyrate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10397701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10397701
Marque: Thermo Scientific Acros 345760010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24915-95-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24915-95-5
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00075386
Clé InChI OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
Synonyme ethyl r-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-3-hydroxybutanoate, ethyl r-3-hydroxybutanoate, ethyl r---3-hydroxybutyrate, r-ethyl 3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3r, r---3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester
CID PubChem 440030
ChEBI CHEBI:28707
Nom IUPAC (3R)-3-hydroxybutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore
Densité 1.0170g/mL
Point d’ébullition 75°C to 76°C (12.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3
Indice de réfraction 1.4195 to 1.4215
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.017
Conditions de rotation spécifiques −45.5° (20°C 589nm,c=1,CHCl3)
Rotation spécifique -45.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide