Learn More
(S)-(+)-3-hydroxybutyrate d’éthyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15415449
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15415449
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63184.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la synthèse de produits optiquement actifs
Ethyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate is used for synthesis of optically active products, used as medical and organic intermediates, an important amino protective agents, pharmaceuticals and synthetic organic makes intermediates, organic synthesis used to introduce t-Boc protect gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate est utilisé pour la synthèse de produits optiquement actifs, utilisés comme intermédiaires médicaux et organiques. Les agents amino-protecteurs importants, les produits pharmaceutiques et organiques synthétiques font des intermédiaires, la synthèse organique utilisée pour introduire le gène de protection t-Boc.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56816-01-4
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00066206
Clé InChI OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-ethyl 3-hydroxybutanoate, ethyl s-3-hydroxybutyrate, ethyl 3s-3-hydroxybutanoate, s-+-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, ethyl s---3-hydroxybutyrate
CID PubChem 6950306
Nom IUPAC S3-3-hydroxybutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Couleur Incolore à jaune
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform
Poids de la formule 132.16
Forme physique Liquide