Learn More
Salicylate d'éthyle, Mikromol™
Code produit 17971696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971696 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17971696 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0045.16
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
salicylate d'éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid ethyl ester
CAS 118-61-6
Noms d’analytes ou de composants Salicylic acid ethyl ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Salicylic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxycarbonylphenol, 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxybenzoate, Ethyl o-hydroxybenzoate, Ethyl salicylate, Mesotol, NSC 8209, Sal Ethyl, Salicylic ether, Salotan, o-(Ethoxycarbonyl)phenol, Methyl Salicylate Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 166,063 g/mol