Learn More
Chlorure dʼéthyle succinyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10489670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10489670 25 g Flacon en verre 25g
10772611 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10489670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 184090250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14794-31-1 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14794-31-1
Formule moléculaire C6H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 164.59
Numéro MDL MFCD00000751
Clé InChI IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
CID PubChem 84648
Nom IUPAC éthyl4-chloro-4-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl succinyl chloride
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1575g/mL
Point d’ébullition 88.0°C to 90.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOCH2CH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4350 to 1.4390
Quantité 25 g
Beilstein 02, 613
Gravité spécifique 1.1575
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl succinyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.