Learn More
Sel de sodium d'éthylsulfate, LoGiCal
Code produit 30459525
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459525 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459525 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0397.04
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Noms d’analytes ou de composants Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C2 H5 O4 S . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Type de solution Neat
SMILES [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sulfate d'éthyle de sodium
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 148.11
Quantité 10 mg
Poids de la formule 147.9806 g/mol