Learn More
Éthylthiophène-2-carboxylate, Mikromol™
Code produit 30050756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050756 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1081.02
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
éthylthiophène-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Thiophene-2-carboxylate
CAS 2810-04-0
Noms d’analytes ou de composants Ethyl Thiophene-2-carboxylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 2-(Ethoxycarbonyl)thiophene, 2-Thienylcarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-thenoate, Ethyl 2-thiophenecarboxylate, Ethyl thiophen-2-carboxylate, NSC 39455
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cccs1
Nom IUPAC thiophène-2-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 156.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 156,0245 g/mol