Learn More
Chlorhydrate de trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10227120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10227120
Marque: Thermo Scientific Acros 265650010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28250-14-8
Formule moléculaire C9H17NO2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 207.7
Clé InChI XMQSOBPCWYVZSW-SCLLHFNJSA-N
Synonyme ethyl 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, 1r,2r-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride,
CID PubChem 2724642
Nom IUPAC (1R,2R)-2-aminocyclohexane-1-carboxylate d’éthyle ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Point de fusion 152.0°C to 156.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre granulaire