Learn More
Trifluoroacétoacétate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434724
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11434724
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13717.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184.114 g/mol
Ethyl trifluoroacetoacetate is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is also used as an intermediate for agro chemicals and pharmaceuticals. Further, it is used in the preparation of fluorinated 2-thiouracil analogs as antithyroid agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluoroacétoacétate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les produits agro-chimiques et pharmaceutiques. De plus, il est utilisé dans la préparation d’analogues fluorés de 2-thiouracile en tant qu’agents antithyroïdiens.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éthanol, au benzène et aux solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-31-6
Formule moléculaire C6H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 184.114
Numéro MDL MFCD00000424
Clé InChI OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
CID PubChem 67793
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trifluoroacetoacetate
Point de fusion -30°C
Densité 1.259
Point d’ébullition 129°C to 130°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.376
Quantité 10 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 608353
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,benzene and organic solvents.
Poids de la formule 184.12
Pourcentage de pureté ≥98%