Learn More
Valérate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10156940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10156940
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-82-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00009479
Clé InChI ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
CID PubChem 10882
Nom IUPAC Pentanoate d’éthyle
SMILES CCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl valerate
Couleur Incolore
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 145°C
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3COOC2H5
Indice de réfraction 1.3990 to 1.401
Quantité 5 g
Merck Index 15, 10090
Gravité spécifique 0.87
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl valerate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.