Learn More
Violet d’éthyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406109
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15406109
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63951.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2390-59-2 | C31H42ClN3 | 492.15 g/mol
Ethyl violet has been used to stain pancreatic tissue and elastin in the detection of gram negative bacteria, and as a reagent for the extractive-spectrophotometric determination of anionic surfactants. It has been used in the extraction and spectrophotometric determination of copper. Along with the anionic dye zincon, ethyl violet is used in counterion dye of proteins in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. Along with the anionic dye zincon, ethyl violet is used in counterion dye of proteins in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le violet d’éthyle a été utilisé pour colorer le tissu pancréatique et l’élastine dans la détection des bactéries Gram négatif et comme réactif pour la détermination spectrophotométrique extractive des surfactants anioniques. Il a été utilisé dans l’extraction et la détermination spectrophotométrique du cuivre. Avec le colorant anionique zincon, le violet d’éthyle est utilisé dans le colorant contre-ion des protéines dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS. Avec le colorant anionique zincon, le violet d’éthyle est utilisé dans le colorant contre-ion des protéines dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 mg/ml).
Remarques
Teneur en colorant environ 80 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2390-59-2
Formule moléculaire C31H42ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 492.15
Numéro MDL MFCD00011765
Clé InChI JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 42600; Basic Violet 4
CID PubChem 16955
Nom IUPAC tris[4-(diethylamino)phenyl]methylium chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Violet
Beilstein 4117566
Informations sur la solubilité Soluble in water (10mg/ml).
Poids de la formule 492.15
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre