missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthylamine, pur, 70 % dans l’eau,Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 10723171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

Code produit. 10723171

Marque: Thermo Scientific Acros 168720025

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

CAS: 75-04-7 | C2H7N | 45.09 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 75-04-7
Formule moléculaire C2H7N
Poids moléculaire (g/mol) 45.09
Clé InChI QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthanamine
SMILES CCN

Spécification

Nom chimique ou matériau Ethylamine
Densité 0.8000 g/mL
Point d’éclair -17°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5NH2
Indice de réfraction 1.3830 to 1.3850
Quantité 2.5 L
Beilstein 04, 87
Fieser 11,287
Merck Index 15, 3817
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with ether and alcohol
Poids de la formule 45.07
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis