Learn More
Éthylamine, pure, solution dans l’eau 70 % (p/p), Fisher Chemical
Code produit. 10637602 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
500mL
Code produit. 10637602
Marque: Fisher Chemical E/1000/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 75-04-7
Point de fusion -81.1°C
Couleur Incolore
pH 14
Point d’ébullition 39°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C2H7N
Numéro MDL 8160
Quantité 500 mL
Synonyme ethylamine, monoethylamine, aminoethane, 1-aminoethane, ethyl amine, aethylamine, etilamina, ethylamine solution, ethylamin, etyloamina
Clé InChI QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN
Nom IUPAC éthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 45.085
CID PubChem 6341
Densité de vapeur 1.56
ChEBI CHEBI:15862
Poids de la formule 45.07g/mol
Tension de vapeur 423 hPa at 20°C
Forme physique Liquide