Learn More
Éthylbenzène, Fluka™
Code produit 15959477 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15959477 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15959477 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur R15935ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
  • Assistance technique spécialisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylbenzene
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 100-41-4
Formule moléculaire C6H5C2H5
Couleur Incolore
Point de fusion -95°C
Point d’ébullition 135°C to 137°C (1.013 hPa)
Synonyme Phenylethane; NSC-406903
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Quantité 5 ml
Qualité Étalon analytique