Learn More
Éthyle3,5-dichlorobenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10029521
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10029521 1 g Flacon en verre ambré 1g
10039521 10 g Flacon en verre ambré 10g
10138784 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10029521 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00759DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 91085-56-2
Formule moléculaire C9H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 219.06
Numéro MDL MFCD00221467
Clé InChI JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
CID PubChem 2736404
Nom IUPAC ethyl 3,5-dichlorobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.07
Pourcentage de pureté 97%