Learn More
5-(2-bromoacétyl)isoxazole-3-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10283232
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10283232 1 g Flacon en verre ambré 1g
10052264 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10283232 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04489DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 104776-74-1
Formule moléculaire C8H8BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 262.06
Numéro MDL MFCD00173773
Clé InChI GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-2-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-bromoacetyl-, ethyl ester, acmc-20a3va, 5-bromoacetyl-3-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 5-2-bromanylethanoyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-2-bromo-1-oxoethyl-3-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 2736373
Nom IUPAC 5-(2-bromoacétyl)-1,2-oxazole-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 262.06
Pourcentage de pureté 97%