Learn More
Ethyle 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2704418
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10191052
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB10203DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 35204-44-5
Formule moléculaire C12H9IO4
Poids moléculaire (g/mol) 344.10
Numéro MDL MFCD00100378
Clé InChI HUJFMOAXSPSGDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 6-iodo-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002002, ethyl-6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4-oxo-6-iodo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 2775235
Nom IUPAC éthyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromène-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(I)=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 344.1
Pourcentage de pureté 97%