Learn More
Éthylène glycol, ≥99 %, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de-Haen™
Code produit. p-7120430
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2L
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15682950
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 2932371L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité spectrophotométrique, ≥99 %
  • Les solvants de qualité spectrophotométrique sont des solvants de haute pureté fabriqués spécialement pour les applications utilisant des spectrophotomètres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol
Point de fusion -12°C
Densité 1.113g/mL at 25°C
Point d’ébullition 195°C to 198°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.153
Point d’éclair 111°C (231.8°F)
Température d’allumage 752°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Tension de vapeur 0.08mmHg (20°C)
Numéro UN UN3082
Beilstein 505945
Poids de la formule 62.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectrophotométrique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethylene glycol