Learn More
Éther butylique d’éthylène glycol, ≥99,0 %, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit 15672760
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15672760 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15672760 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 2563661L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol Butyl Ether
CAS 111-76-2
Densité 0.902g/mL at 25°C
Limite d’explosion 0.106
Point d’éclair 67°C (152.6°F)
Température d’allumage 473°F
Formule moléculaire C6H14O2
Formule linéaire CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Numéro MDL MFCD00002884
Quantité 1 L
Beilstein 1732511
Synonyme butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Clé InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCO
Nom IUPAC 2-butoxyéthane-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
CID PubChem 8133
Densité de vapeur 4.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:63921
Poids de la formule 118.17g/mol
Tension de vapeur 1mmHg (20°C), 10mmHg (81°C)
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Spectrophotométrique