Learn More
Éther butylique d’éthylène glycol, Fluka™
Code produit 15979477 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15979477 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15979477 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur R15955ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
  • Assistance technique spécialisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol butyl ether
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 111-76-2
Formule moléculaire CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Couleur Incolore
Point de fusion -74.8°C
Point d’ébullition 168°C to 172°C (1.013 hPa)
Synonyme 2-Butoxyethanol; Butyl glycol
Poids moléculaire (g/mol) 118.17
Quantité 5 ml
Qualité Étalon analytique