Learn More
Ethylene Glycol Diethyl Ether, 98%, Honeywell™
Code produit 15692230 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15692230 500 mL 500mL
15682230 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15692230 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 224111500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 629-14-1
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.176
Numéro MDL MFCD00009253
Clé InChI LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
CID PubChem 12375
Nom IUPAC 1,2-diethoxyethane
SMILES CCOCCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol Diethyl Ether
Couleur Jaune
Densité 0.842g/mL at 25°C
Point d’ébullition 121°C
Point d’éclair 22°C (71.6°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1153
Beilstein 1732917
Poids de la formule 118.17g/mol
Tension de vapeur 9.4mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquid