Learn More
Ethylene Glycol Monopropyl Ether, ReagentPlus™ 99.4%, Honeywell™
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsDescription
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylene glycol monopropyl ether |
| Densité | 0.913g/mL at 25°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3CH2CH2OCH2CH2OH |
| Indice de réfraction | 1.427 |
| Quantité | 1 L |
| Numéro UN | UN1993C |
| Beilstein | 1731983 |
| Poids de la formule | 104.15g/mol |
| Tension de vapeur | 1.3mmHg (20°C) |
| Afficher plus |