Learn More
Ethylene Glycol-(OD)2, CDN
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylene Glycol-O,O-D2 |
| CAS | 2219-52-5 |
| Formule moléculaire | C2 D2 H4 O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,2-Ethanediol-d2 (9 CI), Ethylene glycol-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI), Ethylene glycol-O-d2, Ethylene Glycol-(OD)2, Ethylene glycol-O,O-D2 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i3D,4 D |
| SMILES | [2 H]OCCO[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,2-dideuteriooxyethane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 64.0802 |
| Poids de la formule | 64.0493 g/mol |
| Afficher plus |