Learn More
Éthylène glycol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Code produit. p-7120431
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
5L
6 pièces
Code produit. 15660690
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 03750250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol
pH Neutral
Point de fusion -12°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Couleur Incolore
Densité 1.113g/mL at 25°C
Point d’ébullition 197°C
Quantité 250 mL
Limite d’explosion 0.153
Point d’éclair 111°C (231.8°F)
Température d’allumage 752°F
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.431
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Tension de vapeur 0.08mmHg (20°C)
Numéro UN UN3082
Beilstein 505945
Poids de la formule 62.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité puriss. p.a.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethylene glycol