Learn More
Éthylène thiourée, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326847 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326847 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC13330000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene thiourea
CAS 96-45-7
Noms d’analytes ou de composants Ethylene thiourea
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C3 H6 N2 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES S=C1NCCN1
Nom IUPAC imidazolidine-2-thione
Poids moléculaire (g/mol) 102.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 102,0252 g/mol