Learn More
Éthylènediamine& Mélange d'isopropanol 604 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319996 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319996 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000604ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine∣Isopropyl alcohol
CAS 107-15-3, 67-63-0
Noms d’analytes ou de composants Ethylenediamine∣Isopropyl alcohol
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ethylenediamine 100 μg/mL∣Isopropyl alcohol 100 μg/mL