Learn More
Tétraacétate d’éthylènediamine, solution traitée au DEPC (0,5 M, pH8,0 ), Fisher BioReagents
Code produit 10572595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10572595 100 mL Flacon poly 100mL
10608973 500 mL Flacon poly 500mL
11428273 1 L Flacon Nalgene en PE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10572595 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2483100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
EDTA, Solution traitée par DEPC, est idéal pour les tâches impliquant l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4 , 1310-73-2 , 1609-47-8
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.5M, pH 8.0
Concentration 0.475 to 0.525M
Merck Index 15, 3565
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
pH 8.0
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate