Learn More
Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, 99.74%, MP Biomedicals™
Code produit. 11421062 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Code produit. 11421062
Marque: MP Biomedicals 0219517383
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Poids de la formule 372.2
Pourcentage de pureté 0.9974
Forme physique Powder