Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique (solution 0,5 M/pH 8,0), Fisher BioReagents
Code produit 10628203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly CUBE
Conditionnement:
100mL
1L
20L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10628203 1 L Flacon Nalgene en PE 1L
10306983 100 ml Flacon poly 100mL
10182903 500 mL Flacon poly 500mL
10073074 20 L Poly CUBE 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10628203 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP24821
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
L’EDTA est largement utilisé en biologie moléculaire pour minimiser les impuretés des ions métalliques dans les tampons de réaction. Idéal pour les travaux sur l’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Couleur Incolore
Note relative au nom Solution 0,5 M, pH 8,0 (pour le travail sur l’ADN)
Formule linéaire (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Concentration 0,475 à 0,525M
Merck Index 15, 3565
Poids de la formule 292.25
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
pH 8.0
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.