Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de magnésium dipotassique de l’acide éthylènediaminetétracétique dihydraté, 97 %
Code produit 15716395 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15716395 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15716395 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 457945000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    120.65€ / 500g
    Économisez 27.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 15708-48-2 | C10H12K2MgN2O8 | 390.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15708-48-2
Formule moléculaire C10H12K2MgN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 390.71
Clé InChI MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC 2-({2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl}(carboxylatométhyl)amino)acétate dipotassique de magnésium(2+)
SMILES [Mg++].[K+].[K+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt dihydrate
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 104.0 %
Poids de la formule 426.74