Learn More
Sel dipotassique d’acide éthylènediaminetétraacétique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10736671 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10736671 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10736671 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/0600/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 272°C
CAS 25102-12-9
Couleur Blanc
pH 4.0 to 5.0
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire C10H18K2N2O10
Numéro MDL 150036
Clé InChI JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom IUPAC 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté dipotassique
Poids moléculaire (g/mol) 404.46
Poids de la formule 404.46g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.