Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10213570 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10213570 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10335460 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
10203570 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
10526383 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
11473743 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10213570 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/0700/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
C10H18N2Na2O10, numéro CAS-6381-92-6, 5 kg, blanc, 372,23 g/mol, 252 °C, 150037, fût en plastique, 4 à 6, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL 150037
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifications
Point de fusion 252 °C
Couleur Blanc
pH 4 à 6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 372,23g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate