Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 252 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4 à 6 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 372,23g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304-EN CAS D'INHALATION:.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA