Learn More
EDTA disodium sel dihydraté, réag. Ph. Eur., 99-101 %, ≤0,1 % NTA (HPLC), pour complexométrie, Solstice
Code produit 15604270 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
500g
50g
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15604270 1 kg 1kg
15634270 50 g 50g
15694260 100 g 100g
15664270 6 x 50 g 6 pièces
15624270 500 g 500g
15644270 6 x 100 g 6 pièces
15654270 6 x 1 kg 6 pièces
15614270 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15604270 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 345491KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.04€ / 1kg
    Économisez 11.96€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-04-2027
Ajouter au panier
Réag. Ph. Eur., 99-101%, ≤ 0,1 % de NTA (HPLC), pour la complexométrie
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 1 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Point d’éclair > > 100 °C (° 212F)
Nom IUPAC disodium;2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate;dihydrate
Poids de la formule 372,24g/mol
Pourcentage de pureté 99 à 101 %
Qualité Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.