Learn More
Solution de sel disodium à l’acide éthylénédiaminetétraacétique, 0,01M, Solstice
Code produit 15684930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15684930 500 mL 500mL
15674930 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15684930 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 35322500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.65€
    77.87€ / 500mL
    Économisez 7.78€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Volumétrique, 0,01 M EDTA-Na2, pour complexométrie
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-33-3
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Forme physique Liquid
Quantité 500 mL
Formule linéaire [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Poids de la formule 336,21g/mol