Learn More
Solution de sel disodium à l’acide éthylénédiaminetétraacétique, 0,2M, Solstice
Code produit 15694800 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 L
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Cubitainer
Flacon poly
Conditionnement:
10L
1L
5L
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15694800 5 L Cubitainer 5L
15674800 1 l Flacon poly 1L
15684800 5 L Flacon poly 5L
15604810 6 x 1 L Flacon poly 6 pièces
15664800 10 L Cubitainer 10L
15654800 10 L Flacon poly 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15694800 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 351025LVP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    256.50€ / 5L
    Économisez 26.50€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Volumétrique, 0,2 M EDTA-Na2, pour complexométrie
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Afficher plus Afficher moins
Spécification
Formule linéaire [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Poids de la formule 336,21g/mol
Conditionnement Cubitainer
Quantité 5 L