Learn More
Solution volumique d’acide disodium éthylénédiaminetétraacétique, volume
Code produit 15654250 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15654250 1 L 1L
15664250 500 mL 500mL
15684250 6 x 500 mL 6 pièces
15674250 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15654250 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 345431L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    119.02€ / 1L
    Économisez 11.98€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Volumétrique, pour la détermination de la dureté de l’eau (1 ml = 1 degré allemand de dureté dans 100 ml d’eau)
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-33-3
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Forme physique Liquid
Quantité 1 L
Formule linéaire [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Poids de la formule 336,21g/mol