Learn More
Solution de sel disodique EDTA avec ajout de complexe de zinc (solution B), 1 ml de solution = 1 degré allemand de dureté dans 100 ml d’eau, pour complexométrie, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution with zinc complex added (solution B) |
| CAS | 7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5 |
| % max. CAS | 0.7, 0.02 |
| Formule moléculaire | Cl2Zn |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Clé InChI | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Zn++] |
| Nom IUPAC | dichlorure de zinc(2+) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.28 |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Show More |