Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, dans du PBS, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic Acid |
| CAS | 6381-92-6 |
| Formule moléculaire | C10H18N2Na2O10 |
| Numéro MDL | MFCD00150037,MFCD00003541 |
| Synonyme | edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs |
| Clé InChI | OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Nom IUPAC | disodium;2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate;dihydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.24 |
| CID PubChem | 44120005 |
| Afficher plus |