Learn More
Hydrate de sel tétrasodique d’acide éthylènediaminetétraacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473627
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11473627
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17385.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 194491-31-1 | C10H12N2Na4O8 | 380.17 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate is used as an inhibitor of metal ligand proteases. It also acts as a chelator of zinc ion in the active site of metalloproteases. It is used as an anticoagulant and also used in the fluorometric determination of beryllium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de sel tétrasodique d’acide éthylènediaminetetraacétique est utilisé comme inhibiteur des protéases des ligands métalliques. Il agit également comme chélateur de l’ion zinc dans le site actif des métalloprotéases. Il est utilisé comme anticoagulant et également dans la détermination fluorométrique du béryllium.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 194491-31-1
Formule moléculaire C10H12N2Na4O8
Poids moléculaire (g/mol) 380.17
Numéro MDL MFCD00150025
Clé InChI UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Synonyme edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
CID PubChem 16211056
Nom IUPAC Tétrasodium ; 2-[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 250 g
Beilstein 3828865
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 380.17 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate