Learn More
Ethylhexyl triazone, MedChemExpress
Code produit. p-200100234
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Code produit. 16481586
Marque: Medchem Express HY109655
MedChemExpress Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylhexyl triazone
Forme physique Solid
CAS 88122-99-0
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C48H66N6O6
Synonyme Octyl triazone
Informations sur la solubilité DMSO : 30 mg/mL (36.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC(CC)COC(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C3)=NC(NC4=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C4)=N2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 823.07
Poids de la formule 823.07
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.