Learn More
Bromure d’éthylmagnésium, solution 0,9 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10444833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10444833 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10570633 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10444833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 210478000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 925-90-6 , 109-99-9
Formule moléculaire C2H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 133.27
Numéro MDL MFCD00000043
Clé InChI TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
CID PubChem 101914
SMILES CC[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylmagnesium bromide
Couleur Marron noir à gris brun
Note relative au nom 1M Solution in THF
Concentration 0.85 to 1.15M
Densité 1.0100g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.01
Formule linéaire C2H5MgBr
Quantité 800 mL
Point d’éclair −17°C
Fieser 02,205; 08,510; 11,574
Forme physique Solution
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Nom IUPAC Magnésium ;éthane ;bromure
Poids de la formule 133.27
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl magnesiumbromide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.