Learn More
Chlorhydrate d’éthylnoradrénaline, LoiGiCal
Code produit 30462997
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462997 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462997 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3080.00
Les matériaux de référence certifiés par LoiGiCal en tant que produits sains, solutions maternelles et solutions étiquetées sur un isotope stable, avec une documentation et un soutien d’experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoiGiCal pour la confiance, la conformité et l’expertise analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylnoradrenaline Hydrochloride
CAS 3198-07-0
Noms d’analytes ou de composants Ethylnoradrenaline Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H15 N O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxybutyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxybutyl)-, hydrochloride (9CI), Bronkephrine, Butanephrine hydrochloride, Ethylnorepinephrine Hydrochloride, Benzyl alcohol, alpha-(1-aminopropyl)-3,4-dihydroxy-, hydrochloride (7CI,8CI), Protocatechuyl alcohol, alpha-(1-aminopropyl)-, hydrochloride (6CI), alpha-(1-Aminopropyl)protocatechuyl alcohol hydrochloride, alpha-Ethylnorepinephrine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-2-7(11)10(14)6-3-4-8(12)9(13)5-6;/h3-5,7,10,12-14H,2,11H2,1H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCC(N)C(O)c1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC 4-(2-amino-1-hydroxybut)benzène-1,2-diol ;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 233.69
Quantité 10 mg
Poids de la formule 233.0819 g/mol